3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4611-1G
APOSPC4611-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC4611-1G
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BFNO₃
MW: 182.95 g/mol
Melting Pt: 257…259 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235053
CAS-Nummer: 874219-34-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge