1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4627-1G
APOSPC4627-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4627-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-fluorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
MW: 177.6039 g/mol
Melting Pt: 225…235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114581
CAS-Nummer: 51572-89-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge