N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 172 EUR InStock
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₂ClF₆NO
Melting Pt: 119…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793437
CAS-Nummer: 478261-82-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge