4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)diphenyl ether 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4722-1G
APOSPC4722-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC4722-1G
4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)diphenyl ether 95+%
4-Amino-3',5'-bis(trifluoromethyl)diphenyl ether
Formel: C₁₄H₉F₆NO
Melting Pt: 64…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00662561
CAS-Nummer: 57688-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge