1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl-2-fluoroacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4746-1G
APOSPC4746-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC4746-1G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl-2-fluoroacrylate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl-2-fluoroacrylate
Formel: C₆H₃F₇O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094251
CAS-Nummer: 74359-06-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge