1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoroheptane-1,2-diol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4785-1G
APOSPC4785-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC4785-1G
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoroheptane-1,2-diol 98%
1H,1H,2H,3H,3H-Perfluoroheptane-1,2-diol
Formel: C₇H₇F₉O₂
Siedepunkt: 104…106 °C (5 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424478
CAS-Nummer: 125070-38-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge