Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α,α-Trifluor-o-kresol 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluor-o-kresol 99%
α,α,α-Trifluor-o-kresol


Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 147…148 °C
Melting Pt: 45…46 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002222
CAS-Nummer: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge