4-Amino-2-chloro-5-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC48311-1G
APOSPC48311-1GEA 223 EUR InStock
APOSPC48311-1G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyridine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622225
CAS-Nummer: 89510-90-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge