4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC48363-1G PC48363-500MG PC48363-5G
APOSPC48363-1GEA 263 EUR InStock
APOSPC48363-1G APOSPC48363-500MG APOSPC48363-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formel: C₅H₃F₃N₂
MW: 148.086 g/mol
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226564
CAS-Nummer: 132537-44-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge