4-Fluor-o-phenylendiamin, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC48407-1G
APOSPC48407-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC48407-1G
4-Fluor-o-phenylendiamin, technische Qualität
4-Fluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇FN₂
Melting Pt: 94…98 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge