Ethyl 2-chloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC48412-1G
APOSPC48412-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC48412-1G
Ethyl 2-chloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-5-fluoro-pyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05662395
CAS-Nummer: 139911-30-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge