Kaliumallyltrifluoroborat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC48433-25G
APOSPC48433-25GEA 108 EUR InStock
APOSPC48433-25G
Kaliumallyltrifluoroborat 95+%
Kaliumallyltrifluoroborat
Formel: C₃H₅BF₃K
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368222
CAS-Nummer: 233664-53-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge