6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC48452-1G
APOSPC48452-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC48452-1G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
MDL Number: MFCD26958725
CAS-Nummer: 1779124-51-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge