(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC48534-250MG
APOSPC48534-250MGEA 236 EUR InStock
APOSPC48534-250MG
(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
(1R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂N·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11865391
CAS-Nummer: 441074-81-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge