(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC48541-250MG
APOSPC48541-250MGEA 111 EUR InStock
APOSPC48541-250MG
(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClF₂N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101244
CAS-Nummer: 844647-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge