2-(3-Hydroxy-n-propyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4864-1G
APOSPC4864-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC4864-1G
2-(3-Hydroxy-n-propyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole 97%
2-(3-Hydroxy-n-propyl)-5-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O
MW: 244.22 g/mol
Melting Pt: 139…141 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067735
CAS-Nummer: 175135-15-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge