(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC48643-1G PC48643-250MG
APOSPC48643-1GEA 524 EUR InStock
APOSPC48643-1G APOSPC48643-250MG
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol 98%
(S)-2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈ClFO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07776653
CAS-Nummer: 126534-42-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge