5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC48769-5G
APOSPC48769-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC48769-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrClFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024826
CAS-Nummer: 1311197-88-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge