Ethyl 2-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazino}-2-oxoacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4881-1G
APOSPC4881-1GEA 640 EUR InStock
APOSPC4881-1G
Ethyl 2-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazino}-2-oxoacetate 97%
Ethyl 2-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazino}-2-oxoacetate
Formel: C₁₀H₉ClF₃N₃O₃
Melting Pt: 178…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00215203
CAS-Nummer: 446276-05-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge