Ethyl 2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4897-5G
APOSPC4897-5GEA 319 EUR InStock
APOSPC4897-5G
Ethyl 2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₂FNO₃
Melting Pt: 40…42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793744
CAS-Nummer: 304657-05-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge