Ethyl 4-(2-fluorobenzoyl)isoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4898-100MG
APOSPC4898-100MGEA 271 EUR InStock
APOSPC4898-100MG
Ethyl 4-(2-fluorobenzoyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl 4-(2-fluorobenzoyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀FNO₄
Melting Pt: 52…54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664776
CAS-Nummer: 338761-76-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge