4-Chloro-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49021-1G
APOSPC49021-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC49021-1G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12828238
CAS-Nummer: 428871-64-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge