3-Amino-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49028-1G
APOSPC49028-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC49028-1G
3-Amino-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
MW: 201.149 g/mol
Melting Pt: 104…105 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426698
CAS-Nummer: 60330-35-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge