3-Amino-7-fluoroquinoline dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49035-1G
APOSPC49035-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC49035-1G
3-Amino-7-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-7-fluoroquinoline dihydrochloride
Formel: C₉H₇FN₂·2ClH
Melting Pt: 185…186 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375333
CAS-Nummer: 1266226-28-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge