Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 437 EUR InStock
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene


Formel: C₆H₂ClF₃
Siedepunkt: 124 °C
Melting Pt: –1 °C
Flash-Pt: 41 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012239
CAS-Nummer: 2106-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge