1,4-Bis(pentafluorothio)perfluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC49109-1G
APOSPC49109-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC49109-1G
1,4-Bis(pentafluorothio)perfluorobenzene
1,4-Bis(pentafluorothio)perfluorobenzene
Formel: C₆F₁₄S₂
Melting Pt: 129…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071069
CAS-Nummer: 1219501-60-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge