3-Amino-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49230-250MG
APOSPC49230-250MGEA 215 EUR InStock
APOSPC49230-250MG
3-Amino-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₄FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20259119
CAS-Nummer: 1374115-60-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge