Methyl 4-fluoro-2-(methoxymethyl)-5-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49238-1G
APOSPC49238-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC49238-1G
Methyl 4-fluoro-2-(methoxymethyl)-5-nitrobenzoate
Methyl 4-fluoro-2-(methoxymethyl)-5-nitrobenzoate
Formel: C₁₀H₁₀FNO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22378816
CAS-Nummer: 1243164-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge