2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 328 EUR InStock
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115961
CAS-Nummer: 478484-53-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge