3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC49341-1G PC49341-5G PC49341-10G
APOSPC49341-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC49341-1G APOSPC49341-5G APOSPC49341-10G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025415
CAS-Nummer: 916421-02-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge