trans-1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4938-100MG
APOSPC4938-100MGEA 164 EUR InStock
APOSPC4938-100MG
trans-1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane
trans-1-Iodo-2-(heptafluoropropyl)cyclohexane
Formel: C₉H₁₀F₇I
Siedepunkt: 48 °C/1,3mmHg
Dichte: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862015
CAS-Nummer: 7589-44-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge