1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4940-100MG
APOSPC4940-100MGEA 271 EUR InStock
APOSPC4940-100MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-3-carbonitrile 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-3-carbonitrile
Formel: C₁₅H₇ClF₃N₃
MW: 321.684 g/mol
Melting Pt: 134…136 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664513
CAS-Nummer: 151388-01-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge