Methyl 2-bromo-5-chloro-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49458-1G
APOSPC49458-1GEA 1190 EUR InStock
APOSPC49458-1G
Methyl 2-bromo-5-chloro-4-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-5-chloro-4-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
MDL Number: MFCD24108550
CAS-Nummer: 1502835-28-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge