1,4-Dimethoxytetrafluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4955-5G
APOSPC4955-5GEA 256 EUR InStock
APOSPC4955-5G
1,4-Dimethoxytetrafluorbenzol
1,4-Dimethoxytetrafluorobenzene
Formel: C₈H₆F₄O₂
Melting Pt: 51,1…52.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 362-56-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge