(2R,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC49679-250MG
APOSPC49679-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSPC49679-250MG
(2R,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected 95+%
(2R,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₆FNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706411
CAS-Nummer: 681128-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge