3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC499005-1G PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-1GEA 162 EUR InStock
APOSPC499005-1G APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol 97%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15142929
CAS-Nummer: 1197239-47-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge