2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC499011-5G
APOSPC499011-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC499011-5G
2-Chlor-3-fluorbenzaldehyd 98%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Melting Pt: 29…32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782053
CAS-Nummer: 96516-31-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge