3-(Diethylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4997-1G
APOSPC4997-1GEA 299 EUR InStock
APOSPC4997-1G
3-(Diethylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)-4-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
Melting Pt: 133…135 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235047
CAS-Nummer: 874219-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge