Lithiumhexafluorophosphat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC5000-100G
APOSPC5000-100GEA 145 EUR InStock
APOSPC5000-100G
Lithiumhexafluorophosphat 95%
Lithium hexafluorophosphate
Formel: F₆LiP
Melting Pt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011096
CAS-Nummer: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge