4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC500169-10G PC500169-1G PC500169-5G
APOSPC500169-10GEA 481 EUR InStock
APOSPC500169-10G APOSPC500169-1G APOSPC500169-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol 97+%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O₂
MW: 257.01 g/mol
Melting Pt: 51…55 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037798
CAS-Nummer: 690264-39-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge