4-Chloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50028-100MG
APOSPC50028-100MGEA 121 EUR InStock
APOSPC50028-100MG
4-Chloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-5-fluoro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₃ClFN₃
Melting Pt: 177…180 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12924542
CAS-Nummer: 582313-57-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge