5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC500451-1G
APOSPC500451-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC500451-1G
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20486270
CAS-Nummer: 949014-42-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge