Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 765 EUR InStock
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formel: C₉F₁₈
Siedepunkt: 124…125 °C (749 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153236
CAS-Nummer: 423-02-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge