2'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50050-100MG
APOSPC50050-100MGEA 203 EUR InStock
APOSPC50050-100MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₆F₃NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09863840
CAS-Nummer: 351002-89-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge