2'-Amino-5'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50052-1G
APOSPC50052-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC50052-1G
2'-Amino-5'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-5'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458216
CAS-Nummer: 154598-53-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge