4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC500531-1G
APOSPC500531-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC500531-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185431
CAS-Nummer: 877131-92-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge