Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50057-1G
APOSPC50057-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC50057-1G
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate 98%
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate
Formel: C₅H₁₁BF₃·K
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09271780
CAS-Nummer: 1150655-02-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge