Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 393 EUR InStock
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol


Formel: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185398
CAS-Nummer: 1214349-54-8
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge