Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithium trifluoroacetate 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC5011-100G PC5011-10G PC5011-50G
APOSPC5011-100GEA 221 EUR InStock
APOSPC5011-100G APOSPC5011-10G APOSPC5011-50G
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Useful for the preparation of trifluoroketones; treatment with BuLi gives 61% yield of 1,1,1-trifluoro-2-hexanone;also reacts with Grignard reagents to give ketones.


Formel: LiCO₂CF₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013216
CAS-Nummer: 2923-17-3
EINECS: 220-878-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge