2-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC501176-250MG
APOSPC501176-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSPC501176-250MG
2-Fluor-3-nitrobenzaldehyd
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669885
CAS-Nummer: 96516-29-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge